E.Z.N.A® Formalin-Fixed, Paraffin-Embedded (FFPE) Tissue RNA Kit -pakkaukset
Toimittaja: OMEGA BIO-TEK
M2551-00 M2551-01 R6954-00 R6954-01
M2551-00EA 901 EUR
M2551-00 M2551-01 M2551-02 R6954-00 R6954-01 R6954-02
E.Z.N.A® Formalin-Fixed, Paraffin-Embedded (FFPE) Tissue RNA Kit -pakkaukset
Nukleiinihapporeagenssit Nucleic Acid Purification Kits and Reagents
Selected protease digestion releases microgram amounts of RNA from FFPE samples. The purified nucleic acids, although highly fragmented, are suitable for a variety of downstream genomic and gene expression analyses. E.Z.N.A® spin column-based kits are ideal for low throughput applications while Mag-Bind® magnetic beads-based kits are designed specifically for high throughput users with automation capability.
  • Erinomainen saanto jopa 40 minuutissa
  • Perusmenetelmässä ei tarvita ksyleeniuuttoa
  • Magneettihelmiä hyödyntävät pakkaukset soveltuvat monenlaiseen automaatiokäyttöön