Anti-GLB1 Recombinant Antibody [Clone: 13R4]

Toimittaja: ProSci Inc.
24-155
PRSI24-155EA 737 EUR
PRSI24-155
Anti-GLB1 Recombinant Antibody [Clone: 13R4]
Vasta-aineet
Type: Primary
Antigen: galactosidase beta 1
Clonality: Recombinant
Clone: 13R4
Conjugation: Unconjugated
Host: Recombinant
Isotype: IgG2c lambda
Reactivity: E. coli
Order Now

TEKNISET TIEDOT

Antigeenin symboli GLB1
Antigeenin nimi galactosidase beta 1
Environmentally Preferable
Antigeenin synonyymit MPS4B|EBP|β-galactosidase|β-gal|GLB1|beta-gal|Acid beta galactosidase|ELNR1|Galactosidase beta 1|Beta galactosidase 1
Vasta-aineen tyyppi Ensisijainen
Klonaalisuus Recombinant
Konjugaatio Unconjugated
Clone 13R4
Reaktiivisuus
Isäntä
Geeni ID 2720
Isotyyppi IgG2c lambda
Western blot Yes
Virtaussytometria Yes
Modification Unmodified
Immunogeeni Beta-galactosidase.
Lomake Liquid
Ristiadsorptio No
Säilytyspuskuri PBS with 0,02% Proclin 300
Säilytyslämpötila Store at 4 °C for up to 3 months. For longer storage, aliquot and store at −20 °C.
Kuljetuslämpötila Shipped on blue ice
Testatut aplikaatiot negative control

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR