4-Kloorianiliini
Toimittaja: LGC Standards PROMOCHEM
Vaara
MM0162.05
PROOMM0162.05EA 682 EUR
PROOMM0162.05
4-Kloorianiliini
4-Kloorianiliini
Kaava: C₆H₆ClN
Kiehumispiste: 232 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: 69…71 °C
Tiheys: 1,43 g/cm³ (20 °C)
Leimahduspiste: 120 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00007835
CAS-numero: 106-47-8
EINECS: 203-401-0
UN: 2018
ADR: 6.1,II
Merck Index: 13,02136