6-Propyl-2-thiouracil
Toimittaja: LGC Standards PROMOCHEM
Varoitus
ICRS0403
PROOICRS0403EA 373 EUR
PROOICRS0403
6-Propyl-2-thiouracil
6-Propyl-2-thiouracil
Kaava: C₇H₁₀N₂OS
Kiehumispiste: 448 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: 215…218 °C
MDL numero: MFCD00006041
CAS-numero: 51-52-5
EINECS: 200-103-2
Merck Index: 12,08054