Tributyylitinakloridi
Toimittaja: LGC Standards PROMOCHEM
Vaara
DE-MS-03439-03
PROODE-MS-03439-03EA 322 EUR
PROODE-MS-03439-03
Tributyylitinakloridi
Tributyylitinakloridi
Kaava: C₁₂H₂₇ClSn
Kiehumispiste: 171…173 °C (25 mmHg)
Sulamispiste: –9 °C
Tiheys: 1,2 g/cm³ (20 °C)
Leimahduspiste: >100 °C
MDL numero: MFCD00000521
CAS-numero: 1461-22-9
EINECS: 215-958-7
UN: 2788
ADR: 6.1,II