Tolueeni

Toimittaja: LGC Standards PROMOCHEM
Vaara

Synonyms: Methylbenzene, Phenylmethane, FM approval

CHEUSC13
PROOCHEUSC13EA 339 EUR
PROOCHEUSC13
Tolueeni
Tolueeni
Kaava: C₆H₅CH₃
Kiehumispiste: 110,6 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: –95 °C
Tiheys: 0,867 g/cm³ (20 °C)
Leimahduspiste: 4 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00008512
CAS-numero: 108-88-3
EINECS: 203-625-9
UN: 1294
ADR: 3,II
REACH: 05-2114615130-69
Merck Index: 13,09607
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=44efa31292a7dce6d9e60bcbaec208eb42d34e32&vid=73ada9ad1e894808b6c193cabc4babcfaf320a25&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR