Dibents[a,c]antraseeni

Toimittaja: LGC Standards PROMOCHEM

BCR-094
PROOBCR-094EA 916 EUR
PROOBCR-094
Dibents[a,c]antraseeni
Dibents[a,c]antraseeni
Kaava: C₂₂H₁₄
Kiehumispiste: 518 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: 202…207 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
CAS-numero: 215-58-7
EINECS: 205-920-8
UN: 2811
ADR: 6.1,III

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR