Fosfataasi-inhibiittoriseos, Halt
Toimittaja: Thermo Fisher Scientific
78420 78426 78427 78428
PIER78420EA 245 EUR
PIER78420 PIER78426 PIER78427 PIER78428
Fosfataasi-inhibiittoriseos, Halt
Soluviljelyyn suplementit ja lisäaineet
Fosforylaatio ja defosforylaatio muodostavat yhdessä molekyylitason kytkimen, joka säätelee monia solunsisäisiä biologisia reittejä, kuten signaalitransduktiota, solujen jakautumista ja apoptoosia. Halt-fosfataasi-inhibiittoriseos varmistaa proteiinien fosforylaation säilymisen solulysaateissa ja kudosnäytteissä.
  • Pakettiratkaisu: Halt-fosfataasi-inhibiittoriseos inhiboi sekä seriini-/treoniini- että proteiinityrosiinifosfataaseja
  • Soveltuu tavallisiin proteiinianalyyseihin
  • Helppo säilytys 2...8 °C:ssa, Halt-fosfataasi-inhibiittoriseosta ei tarvitse säilyttää pakastimessa
  • Kätevä koko, 1 ml seosta suojaa jopa 100 ml näytettä
Seos sisältää neljää laajavaikutteista fosfataasi-inhibiittoria: natriumfluoridia, natrium-ortovanadaattia, natriumpyrofosfaattia ja natriumglyserofosfaattia. Toisin kuin markkinoiden muut fosfataasi-inhibiittoriseokset, jotka inhiboivat joko seriini-/treoniinifosfataaseja tai proteiinityrosiinifosfataaseja, Halt-fosfataasi-inhibiittoriseos suojaa fosfoproteiineja molemmilta fosfataasityypeiltä. Kätevästi 100X-muotoon pakattu seos säilyy vakaana 4 °C:n lämpötilassa ja soveltuu tavallisimpiin proteiinianalyyseihin, kuten Bradford-menetelmään pohjautuviin analyyseihin.