Western-blot tunnistusreagenssit, SuperSignal™ West Femto -substraatti, erittäin suuri herkkyys
Toimittaja: Thermo Fisher Scientific
34095 34096
PIER34095EA 507 EUR
PIER34095 PIER34096
Western-blot tunnistusreagenssit, SuperSignal™ West Femto -substraatti, erittäin suuri herkkyys
Elektroforeesireagenssit Western Blotting Reagents
SuperSignal™ West Femto -substraatin herkkyys on erittäin suuri, joten sen avulla voi nitroselluloosa- tai PVDF-kalvoilta havaita pieniä, vain joidenkin femtogrammojen proteiinimääriä sopivia primaari- ja sekundaarivasta-aineita käyttämällä.
  • Highly sensitive with an intense signal which is easily captured on film or by imaging systems
  • Signal duration of 8 hours
  • Secondary antibodies included with the product
  • Can be stored at room temperature