Trinatriumsitraattidihydraatii Ph. Eur., Macron Fine Chemicals™
Toimittaja: Avantor Performance Materials
P149-33EA 65.73 EUR
P149-33 P149-38
Trinatriumsitraattidihydraatii Ph. Eur., Macron Fine Chemicals™
Trinatriumsitraattidihydraatii
Kaava: Na₃C₆H₅O₇·2H₂O
MDL numero: MFCD00150031
CAS-numero: 6132-04-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e32147a215e8895f4b6db5aab1b99da667b795ac&vid=b929cda9d6f2eed18a8fefe57aa02b561af7c97f&prid=web&clid=SAPDAM