Sinkkisulfaatti-7 H2O Ph. Eur., Macron Fine Chemicals™
Toimittaja: Avantor Performance Materials
P134-33EA 94.1 EUR
P134-33 P134-38
Sinkkisulfaatti-7 H2O Ph. Eur., Macron Fine Chemicals™
Sinkkisulfaatti-7 H2O
Sertifikaatit: Meets Ph. Eur. chemical specifications.
Kaava: ZnSO₄·7H₂O
MDL numero: MFCD00149894
CAS-numero: 7446-20-0
UN: 3077
ADR: 9,III