Alumiinikaliumsulfaatti-12 H2O Ph. Eur., Macron Fine Chemicals™
Toimittaja: Avantor
P124-38EA 0 EUR
P124-38
Alumiinikaliumsulfaatti-12 H2O Ph. Eur., Macron Fine Chemicals™
Alumiinikaliumsulfaatti-12 H2O
Kaava: AlK(SO₄)₂·12H₂O
MDL numero: MFCD00149143
CAS-numero: 7784-24-9