(3-(Dimetyyliamino)propyyli)trimetoksisilaani
Toimittaja: MARKET SOURCE PART PROCESS
SID3546.94-10G
MSPPSID3546.94-10GEA 0 EUR
MSPPSID3546.94-10G
(3-(Dimetyyliamino)propyyli)trimetoksisilaani
(3-(Dimetyyliamino)propyyli)trimetoksisilaani
Kaava: (H₃C)₂NCH₂CH₂CH₂Si(OCH₃)₃
MDL numero: MFCD00053674
CAS-numero: 2530-86-1
EINECS: 219-786-3