Pöydän alle asennettavat kaapit, tyyppi 90, UB-line
Toimittaja: asecos
30401001 30402001 30420001 30421001 30427001 30428001 30457001 30458001 30465001 30472001 30473001 32657001 32658001
135-2026EA 3280 EUR
135-2026 135-2027 135-1862 MSGA30421001 MSGA30427001 MSGA30428001 135-2622 MSGA30458001 MSGA30465001 135-2030 MSGA30473001 MSGA32657001 MSGA32658001
Pöydän alle asennettavat kaapit, tyyppi 90, UB-line
Kalusteet Säilytyskaapit
Under bench cabinets with drawers or wing doors. Fire resistance: 90 minutes.
  • Turvallisuus - oikeanpuoleisessa laatikossa vakiona maadoitusjohto ja puristin, molemmissa laatikoissa tiiviit keräyssäiliöt, sulkeutuvat itsestään tulipalon sattuessa
  • Laatikot voidaan lukita sylinterilukolla ja ne pysyvät auki missä tahansa asennossa
  • Joustava ja siirrettävä – pyörät jalustalla saatavana lisävarusteena
  • Integroidut ilmankanavat kytkentävalmiina (nimellisleveys 75) pöydän alle asennettavien kaappien tekniseen ilmanvaihtojärjestelmään: kierrättävä