Safety storage cabinets, under bench, type UB-ST-90, UB-line
Toimittaja: asecos
30410001 30411001 30432001 30433001
MSGA30410001EA 3340 EUR
MSGA30410001 MSGA30411001 135-2028 MSGA30433001
Safety storage cabinets, under bench, type UB-ST-90, UB-line
Kalusteet Säilytyskaapit
Suurella graafisella näytöllä varustetut mallit on merkitty mallin nimessä G:llä. Samoin i näyttää sisäisen kalibroinnin. Mallit, joissa on pääte -C, toimitetaan tehdaskalibrointitodistuksella. Katso verkkosivuilta lisätietoja koko mallivalikoimasta.
  • Turvallisuus - oikeanpuoleinen laatikko vakiovarustettu maadoitusjohdolla, sis. puristin, molemmat laatikot tiivistehitsatulla pohjalla ja itsestään sulkeutuva tulipalon sattuessa
  • Laatikot ovat lukittavissa sylinterilukolla ja pysyvät auki missä tahansa asennossa
  • Joustavat ja liikkuvat – pyörät, joissa on