Stereozoomausmikroskoopit, SMZ-140/-143
Toimittaja: MOTIC
11143182 53100259 SE060101A SW0113N6 1101002404501 1100200600834 1100200600813
632-8740EA 62.7 EUR
632-8740 632-9073 630-0154 630-3036 MOTI1101002404501 MOTI1100200600834 MOTI1100200600813
Stereozoomausmikroskoopit, SMZ-140/-143
Mikroskoopit
Nämä digitaaliset stereozoomausmikroskoopit soveltuvat rutiininomaisiin tarkastus- ja kokoonpanotehtäviin.
  • Erittäin tarkka kuva
  • Sienten kasvua estävä pintakäsittely
  • Työskentelyetäisyys: 80 mm
Toimitustiedot: Mukana toimitetaan himmennetty lasi- ja mustavalkoiset näytepöytälevyt ja pölysuojus.