4-Fluorostyrene
Toimittaja: Molekula
M89769933
MOLEM89769933EA 90.9 EUR
MOLEM89769933
4-Fluorostyrene
4-Fluorostyrene
Kaava: C₈H₇F
Kiehumispiste: 145 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: –34,5 °C
Tiheys: 1,022 g/cm³ (20 °C)
MDL numero: MFCD00000361
CAS-numero: 405-99-2
EINECS: 206-975-0