Adeniini
Toimittaja: Molekula
Vaara
M84081419
MOLEM84081419EA 151 EUR
MOLEM84081419
Adeniini
Adeniini
Kaava: C₅H₅N₅
Tiheys: 0,99741 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00041790
CAS-numero: 73-24-5
EINECS: 200-796-1
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,00152