(4-Bromifenyyli)etikkahappo
Toimittaja: Molekula
M79536365
MOLEM79536365EA 249 EUR
MOLEM79536365
(4-Bromifenyyli)etikkahappo
(4-Bromifenyyli)etikkahappo
Kaava: (C₆H₄Br)CH₂COOH
Kiehumispiste: 326 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: 94…98 °C
MDL numero: MFCD00004342
CAS-numero: 1878-68-8
EINECS: 217-523-7