Biebrich scarlet
Toimittaja: Molekula
M78385699
MOLEM78385699EA 99.1 EUR
MOLEM78385699
Biebrich scarlet
Biebrich scarlet
Kaava: C₂₂H₁₄N₄Na₂O₇S₂
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00003891
CAS-numero: 4196-99-0
EINECS: 224-084-5