α,α,α-Trifluori-p-toluidiini

Toimittaja: Molekula

M55107564
MOLEM55107564EA 116 EUR
MOLEM55107564
α,α,α-Trifluori-p-toluidiini
α,α,α-Trifluori-p-toluidiini
Kaava: C₇H₆F₃N
Kiehumispiste: 190 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: 3…8 °C
Tiheys: 1,3 g/cm³ (20 °C)
Leimahduspiste: 86 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00064396
CAS-numero: 455-14-1
EINECS: 207-236-5
UN: 2810
ADR: 6.1,III

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR