Bisakryyliamidi

Toimittaja: Molekula
Varoitus

Synonyms: Bis (N,N'-methylenebisacrylamide), N,N-Methylenebisacrylamide, N,N'-Methylenediacrylamide, N,N’-Methylenebisacrylamide, N,N'-Methylenebisacrylamide, BIS

M43851178
MOLEM43851178EA 0 EUR
MOLEM43851178
Bisakryyliamidi
Bisakryyliamidi
Kaava: (H₂C=CHCONH)₂CH₂
MW: 154.17 g/mol
Kiehumispiste: 125
Sulamispiste: 185
Tiheys: 1.235 g/cm³ (20 °C)
Leimahduspiste: 138
Storage Temperature: Jääkaappi
MDL numero: MFCD00008625
CAS-numero: 110-26-9
EINECS: 203-750-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c1b72b0c3cd5bb916c65f9e2337c5c3b05ea1c91&vid=368f6bf0bc8e0b35ffc7a57d85f5dd210ff0b409&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR