Kanamysiinisulfaatti
Toimittaja: Molekula
Vaara
M10221265
MOLEM10221265EA 227 EUR
MOLEM10221265
Kanamysiinisulfaatti
Kanamysiinisulfaatti
Kaava: C₁₈H₃₈N₄O₁₅S
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00070253
CAS-numero: 25389-94-0
EINECS: 246-933-9