Cesiumkarbonaatti

Toimittaja: Molekula
Varoitus

86852479-1KG 86852479-100G
MOLE86852479-1KGEA 480 EUR
MOLE86852479-1KG MOLE86852479-100G
Cesiumkarbonaatti
Cesiumkarbonaatti
Kaava: Cs₂CO₃
Sulamispiste: 610 °C
Tiheys: 4,24 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00010957
CAS-numero: 534-17-8
EINECS: 208-591-9
Merck Index: 13,02020

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR