β-Syklodekstriini
Toimittaja: Molekula
31870153-100G
MOLE31870153-100GEA 213 EUR
MOLE31870153-100G
β-Syklodekstriini
β-Syklodekstriini
Kaava: C₄₂H₇₀O₃₅
MDL numero: MFCD00078139
CAS-numero: 7585-39-9
EINECS: 231-493-2