Pyridiini-2,5-dikarboksyylihappo
Toimittaja: Molekula
Varoitus
28391632-100G
MOLE28391632-100GEA 169 EUR
MOLE28391632-100G
Pyridiini-2,5-dikarboksyylihappo
Pyridiini-2,5-dikarboksyylihappo
Kaava: C₇H₅NO₄
Kiehumispiste: 357 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: 236…237 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00006297
CAS-numero: 100-26-5
EINECS: 202-834-2
Merck Index: 13,05177