α,α,α-Trifluori-m-kresoli
Toimittaja: Molekula
Varoitus
23314715-100G
MOLE23314715-100GEA 0 EUR
MOLE23314715-100G
α,α,α-Trifluori-m-kresoli
α,α,α-Trifluori-m-kresoli
Kaava: C₇H₅F₃O
Kiehumispiste: 178 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: –2 °C
Tiheys: 1,34 g/cm³ (20 °C)
Leimahduspiste: 73 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00002299
CAS-numero: 98-17-9
EINECS: 202-645-5
UN: 3265
ADR: 8,III