Imidatsoli

Toimittaja: Molekula
Vaara

21611083-500G 21611083-2.5KG
MOLE21611083-500GEA 46.5 EUR
MOLE21611083-500G MOLE21611083-2.5KG
Imidatsoli
Imidatsoli
Kaava: C₃H₄N₂
Kiehumispiste: 255 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: 89…90 °C
Tiheys: 1,18 g/cm³ (20 °C)
Leimahduspiste: 135 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00005183
CAS-numero: 288-32-4
EINECS: 206-019-2
UN: 2923
ADR: 8,III
Merck Index: 13,04935
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=48eba49e61201d6fffa2bef0c54633a20660c7ef&vid=e7f154e4976b52732539e49bbff60454d5eb82ff&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR