Natriumlauryylisulfaatti

Toimittaja: Molekula
Vaara

15171947-1KG 15171947-500G
MOLE15171947-1KGEA 262 EUR
MOLE15171947-1KG MOLE15171947-500G
Natriumlauryylisulfaatti
Natriumlauryylisulfaatti
Kaava: CH₃(CH₂)₁₁OSO₃Na
Sulamispiste: 204…207 °C
Tiheys: 1,1 g/cm³ (20 °C)
Leimahduspiste: >100 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00036175
CAS-numero: 151-21-3
EINECS: 205-788-1
UN: 1325
ADR: 4.1,II
Merck Index: 14,08636
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fe4cb1741fba41f699a3be006d0b01b1b551898c&vid=c6df9a86fc351b319e68cc79c1c17f733b4fec67&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR