Litiumkarbonaatti

Toimittaja: Molekula
Varoitus

13183442-100G
MOLE13183442-100GEA 73.2 EUR
MOLE13183442-100G
Litiumkarbonaatti
Litiumkarbonaatti
Kaava: Li₂CO₃
Sulamispiste: 720 °C
Tiheys: 2,11 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00011084
CAS-numero: 554-13-2
EINECS: 209-062-5
Merck Index: 13,05549

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR