Käsityynyt, raskaaseen käyttöön, 7440, Scotch-Brite™
Toimittaja: 3M
07440
MMMA07440EA 155 EUR
MMMA07440
Käsityynyt, raskaaseen käyttöön, 7440, Scotch-Brite™
Pyyhkeet, liinat ja sienet Puhdistuspakkaukset ja -tyynyt
Tämä tiukka ja tiivis tyyny on tehokkain ja kestävin tapa aineksen nopeaan poistoon. Se soveltuu erinomaisesti vaativaan puhdistukseen, purseenpoistoon ja viimeistelyyn. Voidaan käyttää käsin tai käsityynypidikkeen tai hiomakoneen avulla.
  • Leikkaa nopeasti ja poistaa kontaminantit ja oksidit vaativimmissa puhdistus- ja viimeistelysovelluksissa
  • Toimii yhtä tehokkaasti kuin laadun 4 teräsvilla
Hankaava mineraali: keskilaadun alumiinioksidi.