2-Phenyl-4-thiazolecarboxylic acid
Toimittaja: Thermo Scientific
CC18301CB CC18301DA
MAYBCC18301CBEA 0 EUR
MAYBCC18301CB MAYBCC18301DA
2-Phenyl-4-thiazolecarboxylic acid
2-Phenyl-4-thiazolecarboxylic acid
Kaava: C₁₀H₇NO₂S
MDL numero: MFCD00141954
CAS-numero: 7113-10-2
Order Now
TEKNISET TIEDOT
Environmentally Preferable