Liimapintaiset aluslasit
Toimittaja: MARIENFELD
0900000 0900100 0901000 0901100 0906000
631-9533EA 1150 EUR
631-9533 MARI0900100 MARI0901000 MARI0901100 MARI0906000
Liimapintaiset aluslasit
Alus- ja peitinlasit Liimapintaiset aluslevyt
Adhesion slides with frosted ends and 90° ground edges.