Visuaaliset testipakkaukset vesimäärityksiin, visocolor®
Toimittaja: MACHEREY-NAGEL
931098 931298
MANA931098EA 132 EUR
MANA931098 MANA931298
Visuaaliset testipakkaukset vesimäärityksiin, visocolor®
Ympäristöanalytiikan pikatestit
Colorimetric determination of zinc using zincon method.
  • Käyttövalmiit testit
  • Nopeaan visuaaliseen määritykseen värikartan, komparaattorin tai titrauksen avulla
  • Tarkat tulokset
Zinc is one of the most often used metals for surface finishing. Its content in waste water from e. g. electroplating companies has to be monitored regularly.
Suitable for sea water testing after dilution.