N-metyyli-N-(trimetyylisilyyli)trifluoriasetamidi, Supelco®

Toimittaja: Merck
Vaara

M7891-25G M7891-5G
M7891-25GEA 479 EUR
M7891-25G M7891-5G
N-metyyli-N-(trimetyylisilyyli)trifluoriasetamidi, Supelco®
N-metyyli-N-(trimetyylisilyyli)trifluoriasetamidi
Kaava: C₆H₁₂F₃NOSi
Kiehumispiste: 130 °C (1013 hPa)
Tiheys: 1,07 g/cm³ (20 °C)
MDL numero: MFCD00000411
CAS-numero: 24589-78-4
EINECS: 246-331-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9a0715dae01d88ca2eb3929384f2f0c16831c688&vid=9a0715dae01d88ca2eb3929384f2f0c16831c688&prid=web&clid=SAPDAM https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=88a9d1582b58668d76c99be4fc9b4e17da5be019&vid=88a9d1582b58668d76c99be4fc9b4e17da5be019&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR