pH electrode
Toimittaja: Lovibond
721230
LOVI721230EA 269 EUR
LOVI721230
pH electrode
Elektrodit ja niiden oheistarvikkeet pH-elektrodit
Combined pH/temperature electrode with temperature sensor NTC 30 kOhm and BNC connection.