Pöytätasoon sopivat jääkaapit
Toimittaja: Liebherr
KT1434 KT1730 KTP1714 KTPESF1750 KTPESF1554 KT1544
472-2004EA 0 EUR
472-2004 472-2017 471-0359 LIEBKTPESF1750 LIEBKTPESF1554 LIEBKT1544
Pöytätasoon sopivat jääkaapit
Jääkaapit
Lämpötila-alue: 0 to −6 °C.
  • Automaattinen sulatus
  • Erittäin sileät EasyClean-sisäseinät helppoa puhdistusta ja laajaa moduulirakennetta varten
  • Säädettävät jalat
  • Ovi, jonka kätisyyden voi vaihtaa