Pidikkeet telineiden ruudukoihin
Toimittaja: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
06247015 06247010 06247020
LENZ06247015EA 2140 EUR
LENZ06247015 LENZ06247010 LENZ06247020
Pidikkeet telineiden ruudukoihin
Kourat Yleiskäyttöiset puristimet
Stainless steel.
  • Excellent chemical resistance
  • Excellent temperature resistance
For fixing lids onto reaction vessels, available for flat flanges LF100-200.