Twisselmann-uuttolaitteet
Toimittaja: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
05380025 05380031 05380037 05380043 05415125 05415131 05415137 05415143
LENZ05380025EA 753 EUR
LENZ05380025 LENZ05380031 LENZ05380037 LENZ05380043 LENZ05415125 LENZ05415131 LENZ05415137 LENZ05415143
Twisselmann-uuttolaitteet
Uuttolaitteet ja uutoshylsyt Soxhlet- ja Soxhlet-tyypin uuttolaitteet
DURAN®, borosilicate glass.
  • Very good chemical resistance
  • Very good temperature resistance