Kuivatusputket, U:n muotoiset
Toimittaja: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
05339010 05339013 05339018
LENZ05339010EA 33.5 EUR
LENZ05339010 LENZ05339013 LENZ05339018
Kuivatusputket, U:n muotoiset
Putket Kuivausputket
DURAN®, borosilicate glass.
  • Excellent chemical resistance
  • High temperature resistance
  • Minimal thermal expansion giving relatively high resistance to temperature changes
Drying tubes, U-shaped, side tubes with olives (Ext.Ø: 6 mm).