Nitrogen receivers (schlenk Tubes)
Toimittaja: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
03370149 03370213 03370222 03370237 03370113 03370122 03370128 03370137 03370228 03370249
LENZ03370149EA 101 EUR
LENZ03370149 LENZ03370213 LENZ03370222 LENZ03370237 201-1161 LENZ03370122 LENZ03370128 LENZ03370137 LENZ03370228 LENZ03370249
Nitrogen receivers (schlenk Tubes)
Kolvit ja erlenmeyerit Typpikolvi
DURAN®, borosilikaattilasia, kirkas.
  • Erittäin hyvä kemikaalien kestävyys
  • Hyvä lämmönkestävyys
With 14/23 standard ground sockets/cones and standard ground side stopcock with tube connector.