Pyörökolvi, nelikaula vakiohioksilla, sivukaulat kulmassa (15°)
Toimittaja: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
03348449 03348458
LENZ03348449EA 157 EUR
LENZ03348449 LENZ03348458
Pyörökolvi, nelikaula vakiohioksilla, sivukaulat kulmassa (15°)
Kolvit ja erlenmeyerit Pyöreäpohjaiset pullot
DURAN®, borosilicate glass, clear.
  • Very good chemical resistance
  • High temperature resistance
  • Minimal thermal expansion giving relatively high resistance to temperature changes
With white, matt labelling area.