Parafree-valumuotti ruostumatonta terästä
Toimittaja: LEICA HISTOLOGY
39LC-700-1 39LC-700-2 39LC-700-3 39LC-700-4 39LC-700-5
720-2672EA 54.3 EUR
720-2672 720-2673 720-2674 LEIH39LC-700-4 LEIH39LC-700-5
Parafree-valumuotti ruostumatonta terästä
Muotit Moulds for Histology
Ruostumattomasta teräksestä valmistetussa Parafree-muotissa on korkeammat laidat kuin muissa markkinoilla olevissa muoteissa, minkä ansiosta liika parafiini ei kerry blokin ympärille. Muotista saatavissa parafiiniblokeissa on 80% tavallista vähemmän pois leikattavaa ennen näytteen viipalointia.
  • Muotin tarkkarajaiset nurkat helpottavat välitöntä leikkaamista