Storage Sacks
Toimittaja: LAMAPLAST
126 116 130 131 121 128 129 125 123 114 117 119
LAMA126EA 256 EUR
LAMA126 LAMA116 LAMA130 LAMA131 LAMA121 LAMA128 LAMA129 LAMA125 LAMA123 LAMA114 LAMA117 LAMA119
Storage Sacks
Pussit ja sulkijat Säilytyspussit
LDPE, neutral storage bags.
  • With bottom weld
  • Can be used for foodstuffs