4-Chloronicotinic acid ≥97%
Toimittaja: Thermo Fisher Scientific
Varoitus
L20029.03 L20029.06
L20029.03EA 194 EUR
L20029.03 L20029.06
4-Chloronicotinic acid ≥97%
4-Chloronicotinic acid
Purity: 97% CAS No.: 10177-29-4 Molecular Formula: C6H4ClNO2 Formula Weight: 157.56 Melting Point: ca 165° dec. Beilstein Reference: 9255849
Kaava: C₆H₄ClNO₂
Sulamispiste: ∼ 165 °C (haj. lämpötila)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00128860
CAS-numero: 10177-29-4