2-Bromi-5-jodibentsoehappo ≥97%
Toimittaja: Thermo Fisher Scientific
Varoitus
L19247.06
L19247.06EA 288 EUR
L19247.06
2-Bromi-5-jodibentsoehappo ≥97%
2-Bromi-5-jodibentsoehappo
Purity: 97% CAS No.: 25252-00-0 Molecular Formula: C7H4BrIO2 Formula Weight: 326.92 Melting Point: 174-176° MDL No.: MFCD00079716
Kaava: C₇H₄BrIO₂
Sulamispiste: 174…176 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00079716
CAS-numero: 25252-00-0