1-Boc-piperidine-4-carboxylic acid ≥98%
Toimittaja: Thermo Fisher Scientific
Varoitus
L17527.03 L17527.06
L17527.03EA 87.3 EUR
L17527.03 L17527.06
1-Boc-piperidine-4-carboxylic acid ≥98%
1-Boc-piperidine-4-carboxylic acid
Purity: 98+% CAS No.: 84358-13-4 Molecular Formula: C11H19NO4 Formula Weight: 229.28 Melting Point: 149-151° MDL No.: MFCD00076999
Kaava: C₁₁H₁₉NO₄
Sulamispiste: 149…151 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00076999
CAS-numero: 84358-13-4