Nujol (light oil) IR-spektrofotometriaan

Toimittaja: Thermo Fisher Scientific
Varoitus

L14480.AP L14480.AD
L14480.APEA 84.7 EUR
L14480.AP L14480.AD
Nujol (light oil) IR-spektrofotometriaan
Parafiini, nestemäinen

CAS No.: 8012-95-1 Flash Point: 220°(428°F) Refractive Index: 1.4680 Melting Point: ca -20° Boiling Point: 300° Merck Reference: 14,7023 MDL No.: MFCD00131611

Kiehumispiste: >300 °C
Sulamispiste: ∼–20 °C
Tiheys: 0,838
Leimahduspiste: 220 °C (428 °F)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00131611
CAS-numero: 8012-95-1
EINECS: 232-384-2
Merck Index: 14,7023

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR