Petrolieetteri, 60…80 °C

Toimittaja: Thermo Fisher Scientific
Vaara

L13734.AU L13734.0F
L13734.AUEA 70.7 EUR
L13734.AU L13734.0F
Petrolieetteri, 60…80 °C
Petrolieetteri 64742-82-1

CAS No.: 8032-32-4 Flash Point: -10°(14°F) Odour: Petroleum-like Boiling Point: 60-80° Merck Reference: 14,5489 UN No.: 1268 MDL No.: MFCD00081849

Kiehumispiste: 60…80 °C
Tiheys: 0,672
Leimahduspiste: –10 °C (14 °F)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
CAS-numero: 8032-32-4
EINECS: 232-453-7
UN: 1268
ADR: 3,II
Merck Index: 14,5489

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR