Pentyyli-isosyanaatti ≥97%
Toimittaja: Thermo Fisher Scientific
Vaara
L13399.03
L13399.03EA 84.5 EUR
L13399.03
Pentyyli-isosyanaatti ≥97%
Pentyyli-isosyanaatti
Kaava: C₆H₁₁NO
Kiehumispiste: 136…137 °C
Tiheys: 0,878
Leimahduspiste: 32 °C (89 °F)
MDL numero: MFCD00144846
CAS-numero: 3954-13-0
UN: 3080
ADR: 6.1,II